Learn More
Acide 5-méthoxyindole-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328166
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11328166 1 g 1g
11338166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328166 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15137.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4382-54-1 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4382-54-1
Formule moléculaire C10H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.19
Numéro MDL MFCD00005614
Clé InChI YEBJVSLNUMZXRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxyindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, 5-methoxy-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, acide methoxy-5 indole carboxylique-2, acide methoxy-5 indole carboxylique-2 french, 5-methoxyindol-2-carboxylic acid, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylicacid, pubchem1702, acmc-209jvj
CID PubChem 20401
Nom IUPAC Acide 5-méthoxy-1H-indole-2-carboxylique
SMILES COC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Point de fusion ∽200°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 157478
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté 97%