Learn More
5-méthoxyindole-3-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359625
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 11359625
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19072.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10601-19-1 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10601-19-1
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
Numéro MDL MFCD00005623
Clé InChI TUWARWGEOHQXCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxyindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-5-methoxyindole, 5-methoxyindole-3-carboxyaldehyde, 5-methoxyindole-3-carbaldehyde, 5-methoxyindole-3-aldehyde, 5-methoxy-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy, 5-methoxy-indol-3-aldehyde, unii-63c50zw2d0, 5-methoxy-1h-indole-3-carboxaldehyde
CID PubChem 82758
Nom IUPAC 5-méthoxy-1H-indole-3-carbaldéhyde
SMILES COC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Point de fusion 179°C to 183°C
Quantité 1 g
Beilstein 132769
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 99%