Learn More
5-Méthoxyindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400878 1 g 1g
11410878 5 g 5g
11420878 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11400878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25290.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1006-94-6 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1006-94-6
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Numéro MDL MFCD00005674
Clé InChI DWAQDRSOVMLGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy, femedol, 5-methoxy indole, indol-5-yl methyl ether, indole, 5-methoxy, methoxy-5 indole, unii-dqm3as43pq, methoxy-5 indole french, methoxyindole 5-
CID PubChem 13872
Nom IUPAC 5-méthoxy-1H-indole
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxyindole
Point de fusion 52°C to 55°C
Point d’ébullition 176°C to 178°C (17 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 116722
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 99%