Learn More
5-Méthoxyindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Methoxyindole |
| Point de fusion | 52°C to 55°C |
| Point d’ébullition | 176°C to 178°C (17 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 116722 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 147.18 |
| Pourcentage de pureté | 99% |