Learn More
5-Méthoxypyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5-Méthoxyuracile), Mikromol™
Description
5-Méthoxypyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5-Méthoxyuracile)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methoxyuracil |
| CAS | 6623-81-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-Methoxyuracil |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C5 H6 N2 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 5-Methoxy-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Uracil, 5-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxypyrimidine-2,4-diol, 5-Methoxyuracil, NSC 55452, Fluorouracil Imp. D (EP), Fluorouracil Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6N2O3/c1-10-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | COC1=CNC(=O)NC1=O |
| Nom IUPAC | 5-méthoxy-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Afficher plus |