Learn More
5-Méthoxypyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5-Méthoxyuracile), Mikromol™
Code produit 30458277
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458277 4 x 25 mg 100mg
30052556 100 mg 100mg
30050086 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30458277 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0593.0400254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-Méthoxypyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5-Méthoxyuracile), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxyuracil
CAS 6623-81-0
Noms d’analytes ou de composants 5-Methoxyuracil
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C5 H6 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 5-Methoxy-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Uracil, 5-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxypyrimidine-2,4-diol, 5-Methoxyuracil, NSC 55452, Fluorouracil Imp. D (EP), Fluorouracil Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2O3/c1-10-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Type de solution Neat
SMILES COC1=CNC(=O)NC1=O
Nom IUPAC 5-méthoxy-1H-pyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 142.0378 g/mol