Learn More
5-méthyl-1-hexyn-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15450368
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15450368
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53490.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 61996-79-0 | C7H12O | 112.172 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61996-79-0
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.172
Numéro MDL MFCD00041606
Clé InChI NTNUBJHPRAMQPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-1-hexyn-3-ol, acmc-209myn, 5-methyl-hex-1-yn-3-ol, 1-hexyn-3-ol,5-methyl, 1-hexyn-3-ol, 5-methyl
CID PubChem 143856
Nom IUPAC 5-méthylhex-1-yn-3-ol
SMILES CC(C)CC(C#C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1-hexyn-3-ol
Densité 0.86
Point d’éclair 53°C (127°F)
Indice de réfraction 1.436
Quantité 1 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1741083
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 97%