Learn More
(5-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10029141
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 153863-35-5
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD02682046
Clé InChI JTNWKZVHKLAHTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,5-methyl-1-phenyl, acmc-1cgp6, 1-phenyl-5-methyl-pyrazole-4-methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
CID PubChem 2776440
Nom IUPAC (5-méthyl-1-phénylpyrazol-4-yl)méthanol
SMILES CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 97%