Learn More
5-Méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one (Édaravone), Mikromol™
Description
5-Méthyl-2-phényl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one (Édaravone)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one |
| CAS | 89-25-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H10 N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Phenazone Imp. A (EP), Antipyrine USP Related Compound A, Antipyrine USP RC A, 2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-phenyl- (8CI), 2,4-Dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-3-methyl-1H-4,5-dihydropyrazol-5-one, 1-Phenyl-3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 1-Phenyl-3-methyl-5-oxopyrazole, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolinone, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydropyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydropyrazole-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenylpyrazol-5(4H)-one, 3-Methyl-1-phenylpyrazolin-5-one, 4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenylpyrazole, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 5-Methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3(4H)-one, 5-Methyl-2-phenylpyrazol-3-one, C.I. Developer 1, Developer Z, Edarabone, Edaravone, Edvaradone, MCI 186, Methylphenylpyrazolone, NCI-C 03952, NSC 12, NSC 26139, NSC 2629, Norantipyrine, Norphenazone, Phenylmethyl pyrazolone, Radicava, Radicut, Antipyrine Related Compound A, Phenazone Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3 |
| SMILES | CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 5-méthyl-2-phényl-4H-pyrazol-3-one |
| Afficher plus |