Learn More
Acide 5-méthyl-3-phénylisoxazole-4-carboxylique, Mikromol™
Code produit 30052735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052735 25 mg 25mg
30049463 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052735 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0686.100025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 5-méthyl-3-phénylisoxazole-4-carboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS 1136-45-4
Noms d’analytes ou de composants 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H9 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, Oxacillin Related Compound C, Oxacillin Sodium Monohydrate Impurity C, Oxacillin Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
SMILES Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-méthyl-3-phényl-1,2-oxazole-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 203.19
Quantité 25 mg
Poids de la formule 203,0582 g/mol