Learn More
5-méthyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one, Mikromol™
Code produit 30050818
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050818 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050818 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0782.02
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-méthyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
CAS 7148-50-7
Noms d’analytes ou de composants 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H14 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one, Carisoprodol Imp. B (EP), Carisoprodol Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C8H14O3/c1-3-4-8(2)5-10-7(9)11-6-8/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCC1(C)COC(=O)OC1
Nom IUPAC 5-méthyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 158.2
Quantité 100 mg
Poids de la formule 158.0943 g/mol