Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-méthyl-DL-tryptophane, 98 %
Code produit. 10725051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10725051
Marque: Thermo Scientific Chemicals 127972500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 951-55-3 | C12H14N2O2 | 218.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 951-55-3
Formule moléculaire C12H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 218.26
Numéro MDL MFCD00005652
Clé InChI HUNCSWANZMJLPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-dl-tryptophan, 5-methyltryptophan, 2-amino-3-5-methyl-1h-indol-3-yl propanoic acid, tryptophan, 5-methyl, dl-5-methyltryptophan, 5-methyl-tryptophan, 2-amino-3-5-methylindol-3-yl propanoic acid, 5-methyl tryptophan, dl, 5-methyltryptophan #, pubchem20652
CID PubChem 92852
ChEBI CHEBI:52524
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-(5-méthyl-1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES CC1=CC=C2NC=C(CC(N)C(O)=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-DL-tryptophan
Point de fusion 280.0°C to 282.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Beilstein 22,II,471
Poids de la formule 218.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre