Learn More
5-Méthyl-N-[2-(4-sulfamoylphényl)éthyl]pyrazine-2-carboxamide, Mikromol™
Code produit 30049068
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049068 100 mg 100mg
30052255 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049068 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0942.01
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-méthyl-N-[2-(4-sulfamoylphényl)éthyl]pyrazine-2-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide
CAS 33288-71-0
Noms d’analytes ou de composants 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H16 N4 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Glipizide Imp. A (EP), Glipizide USP Related Compound A, Glipizide USP RC A, 5-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, Glipizide Related Compound A, Glipizide Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-18-13(9-17-10)14(19)16-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,19)(H2,15,20,21)
SMILES Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 5-méthyl-N-[2-(4-sulfmoylphényl)éthyl]pyrazine-2-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 320.37
Quantité 100 mg
Poids de la formule 320.0943 g/mol