Learn More
5-Méthyl-N-[2-(4-sulfamoylphényl)éthyl]pyrazine-2-carboxamide, Mikromol™
Description
5-méthyl-N-[2-(4-sulfamoylphényl)éthyl]pyrazine-2-carboxamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| CAS | 33288-71-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H16 N4 O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Glipizide Imp. A (EP), Glipizide USP Related Compound A, Glipizide USP RC A, 5-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, Glipizide Related Compound A, Glipizide Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-18-13(9-17-10)14(19)16-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,19)(H2,15,20,21) |
| SMILES | Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 5-méthyl-N-[2-(4-sulfmoylphényl)éthyl]pyrazine-2-carboxamide |
| Afficher plus |