Learn More
5-Méthyl-N-[2-(trifluorométhyl)phényl]isoxazole-4-carboxamide, Mikromol™
Code produit 30051414
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051414 100 mg 100mg
30049758 25 mg 25mg
30463993 4 x 25 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30051414 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0859.06
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-méthyl-N-[2-(trifluorométhyl)phényl]isoxazole-4-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
CAS 1403564-06-6
Noms d’analytes ou de composants 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H9 F3 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Leflunomide Imp. F (EP), 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C21H27N3.H3O4P/c1-17(2)24(18(3)4)15-13-21(16-22,19-10-6-5-7-11-19)20-12-8-9-14-23-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,17-18H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
SMILES Cc1oncc1C(=O)Nc2ccccc2C(F)(F)F
Nom IUPAC 5-méthyl-N-[2-(trifluorométhyl)phényl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 270.21
Quantité 100 mg
Poids de la formule 270.0616 g/mol