Learn More
Acide5-méthylhexanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479316 10 g 10g
11489316 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19012.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 628-46-6 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Ion-exclusion chromatographic separations of C1-C6 aliphatic carboxylic acids on a sulfonated styrene-divinylbenzene co-polymer resin column, high sensitive conductimetric detection is achieved with 5-methylhexanoic acid as eluent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lors des séparations chromatographiques par exclusion d’ions d’acides carboxyliques aliphatiques C1-C6 sur une colonne de résine de copolymères styrène-divinylbenzène sulfonée, une détection conductimétrique hautement sensible est obtenue avec l’acide 5-méthylhexanoïque comme éluant.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-46-6
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00036494
Clé InChI MHPUGCYGQWGLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoheptanoic acid, isoenanthic acid, 5-methylcaproic acid, isoamylacetic acid, hexanoic acid, 5-methyl, isovenanthic acid, 5-methylhexylic acid, 5-methyl-hexanoic acid, 5-methyl hexanoic acid, unii-n1ak4x34c2
CID PubChem 12344
Nom IUPAC Acide 5méthylhexanoïque
SMILES CC(C)CCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylhexanoic acid
Densité 0.91
Point d’ébullition 216°C
Point d’éclair 102°C (216°F)
Odeur Rancid
Indice de réfraction 1.422
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 98%