Learn More
Acide 5-méthylindole-2-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383966
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11383966
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L17145.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10241-97-1 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
5-Methylindole-2-carboxylic acid is a compound used in the synthesis of Pin1 inhibitors as potential antitumor agents. reactant in preparation of Pin1 inhibitors as potential antitumor agents reactant in preparation of non-imidazole human histamine H4 receptor antagonists
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-méthylindole-2-carboxylique est un composé utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs de Pin1 comme agents antitumoraux potentiels. Réactif en préparation d’inhibiteurs de Pin1 comme agents antitumoraux potentiels. Réactif en préparation d’antagonistes des récepteurs H4 de l’histamine humaine non-imidazole
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (50 mg / ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10241-97-1
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
Numéro MDL MFCD00047166
Clé InChI DAITVOCMWPNFTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylindole-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-indolecarboxylic acid, chembl23328, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methyl, acmc-1bxae, 5-me-ica, daitvocmwpnftl-uhfffaoysa, 5-methyl indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5-methyl, #
CID PubChem 259188
Nom IUPAC Acide 5-méthyl-1H-indole-2-carboxylique
SMILES CC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylindole-2-carboxylic acid
Point de fusion ∽235°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 144055
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 99%