Learn More
5-Méthylisoxazol-3-amine, Mikromol™
Description
5-méthylisoxazol-3-amine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methylisoxazol-3-amine |
| CAS | 1072-67-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-Methylisoxazol-3-amine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C4 H6 N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Sulfamethoxazole Imp. C (EP), Sulfamethoxazole USP Related Compound C, Sulfamethoxazole USP RC C, 5-Methylisoxazol-3-amine, Sulfamethoxazole Related Compound C, Sulfamethoxazole Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6) |
| SMILES | Cc1onc(N)c1 |
| Nom IUPAC | 5-méthyl-1,2-oxazol-3-amine |
| Afficher plus |