Learn More
5-Méthylisoxazol-3-amine, Mikromol™
Code produit 30051858
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051858 25 mg 25mg
30049332 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051858 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0227.020025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-méthylisoxazol-3-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylisoxazol-3-amine
CAS 1072-67-9
Noms d’analytes ou de composants 5-Methylisoxazol-3-amine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C4 H6 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Sulfamethoxazole Imp. C (EP), Sulfamethoxazole USP Related Compound C, Sulfamethoxazole USP RC C, 5-Methylisoxazol-3-amine, Sulfamethoxazole Related Compound C, Sulfamethoxazole Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
SMILES Cc1onc(N)c1
Nom IUPAC 5-méthyl-1,2-oxazol-3-amine
Poids moléculaire (g/mol) 98.1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 98.048 g/mol