Learn More
5-méthylnicotinamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329565
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11329565 1 g 1g
11339565 5 g 5g
2 options
Code produit. 11329565
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18970.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 70-57-5 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70-57-5
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.154
Numéro MDL MFCD05664041
Clé InChI BCCUXBGEPLKSEX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 65560
Nom IUPAC 5-méthylpyridine-3-carboxamide
SMILES CC1=CN=CC(=C1)C(=O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Methylnicotinamide
Point de fusion 166°C to 168°C
Quantité 1 g
Beilstein 4962976
Synonyme 5-methylnicotinamide, nicotinamide, 5-methyl, 5-methyl-3-pyridinecarboxamide, 3-pyridinecarboxamide, 5-methyl-9ci, 5-methyl nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,5-methyl, 3-pyridinecarboxamide, 5-methyl
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 97%