missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methyltetrahydrofolic acid, MedChemExpress

Code produit. p-200097690
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16461027

Marque: Medchem Express HY113046

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress 5-Methyltetrahydrofolic acid (5-Methyl THF) is a biologically active form of folic acid. 5-Methyltetrahydrofolic acid is a methylated derivate of tetrahydrofolate. 5-Methyltetrahydrofolic acid is the predominant natural dietary folate and the principal form of folate in plasma and cerebrospinal fluid.

5-Methyltetrahydrofolic acid (5-Methyl THF) is a biologically active form of folic acid. 5-Methyltetrahydrofolic acid is a methylated derivate of tetrahydrofolate. 5-Methyltetrahydrofolic acid is the predominant natural dietary folate and the principal form of folate in plasma and cerebrospinal fluid.

Spécification

Nom chimique ou matériau 5-Methyltetrahydrofolic acid
Forme physique Solid
CAS 134-35-0
Couleur Jaune clair
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H25N7O6
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonyme 5-Methyl THF
Informations sur la solubilité DMSO : 83.33 mg/mL (181.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)NC(C1=CC=C(NCC2N(C)C3=C(NC(N)=NC3=O)NC2)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 459.46
Poids de la formule 459.46
Pourcentage de pureté 99.29%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis