Learn More
5-méthyluridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471369 100 g 100g
15461369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15471369 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64259.22
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1463-10-1 | C10H14N2O6 | 258.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1463-10-1
Formule moléculaire C10H14N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 258.23
Numéro MDL MFCD00006535
Clé InChI DWRXFEITVBNRMK-JXOAFFINSA-N
Synonyme 5-methyluridine, ribothymidine, thymine riboside, ribosylthymine, uridine, 5-methyl, ribosylthymidine, 5-methyl-uridine, beta-d-ribofuranoside, thymine ribofuranoside, 1-beta-d-ribofuranosyl thymine
CID PubChem 445408
ChEBI CHEBI:45996
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyluridine
Point de fusion 183°C to 184°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Beilstein 90164
Poids de la formule 258.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide