Learn More
Hamilton™ 5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Code produit. 17894262
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 g
Aiguille non comprise
Personnalisé
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
Cône
Personnalisé
Type de connexion:
Amovible
Embout Luer
Embout Luer, fixe
Luer-Lock
Verrouillage de l’échantillon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17894262
Marque: Hamilton™ CAL87908
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 5 mL.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Stainless Steel
Calibre d’aiguille Personnalisé
Diamètre (impériale) interne 0,406 in
Diamètre (impériale) externe 0,530 in
Diamètre (métrique) interne 10.3 mm
Diamètre (métrique) externe 13.5 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille Custom
Type de produit Gas Tight Syringe
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1005 LTSN SYR
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 5 mL
Longueur (métrique) de l’aiguille Custom
Type de pointe d’aiguille Personnalisé
Type de connexion Embout Luer, fixe