Learn More
Hamilton™ 5 ml, modèle 1005 TLL SYR, seringue pour instruments longue durée
Click to view available options
Volume (métrique):
5 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Fiche technique
- Volume – 5 mL
- Type de seringue – Étanche au gaz longue durée
- Seringue série – 1000
- Consigne – Luer-Lock en PTFE (TLL)
- Type de piston – Montage sur montant latéral (XL)
- Voie fluide – Verre borosilicaté, PTFE, UHMWPE
- Autoclavables – Non
- Stérilisable au gaz – Oui
- Température maximale – 115°C / 239°F
- Température minimale – 10°C / 50°F
- Diamètre interne du corps – 0,406 inches (10,3 mm)
- Diamètre externe du corps – 0,530 inches (13,5 mm)
- Pression maximale – 200 psig (13,8 bars)
- Quantité de ventes – 1 seringue par boîte
Spécification
Spécification
| Type de produit | Seringues UHMWPE longue durée, seringues pour instruments |
| Volume (métrique) | 5 mL |