Learn More
Acide 5-nitro-1,10-phénanthroline-2,9-dicarboxylique hydraté, 98 %
Product Code. 11458477
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
500mg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11458477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18550.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 164394-23-4
Formule moléculaire C14H7N3O6
Poids moléculaire (g/mol) 313.23
Numéro MDL MFCD00209668
Clé InChI XZQXNUFLUBLEIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrate, acmc-20am1x, 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylicacid, 5-nitro, 5-nitropyridino 3,2-h quinoline-2,9-dicarboxylic acid
CID PubChem 7567138
Nom IUPAC 5-nitro-1,10-phénanthroline-2,9-acide dicarboxylique
SMILES OC(=O)C1=NC2=C(C=C1)C=C(C1=C2N=C(C=C1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate
Point de fusion ∼215°C (decomposition)
Quantité 100 mg
Poids de la formule 313.23 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%