Learn More
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine |
| Point de fusion | 94°C to 96°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 181.19 |
| Pourcentage de pureté | 96% |