Learn More
5-Nitro-7-azaindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15425947
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15425947
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33141.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101083-92-5
Formule moléculaire C7H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.14
Numéro MDL MFCD06659682
Clé InChI INMIPMLIYKQQID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitro-7-azaindole, 5-nitro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-nitro, pubchem17751, acmc-1bu2p, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,5-nitro
CID PubChem 11521140
Nom IUPAC 5-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C2NC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-7-azaindole
Point de fusion 280°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 163.14
Pourcentage de pureté 97%