Learn More
(5-Nitrofuran-2-yl)méthylène diacétate, Mikromol™
Description
(5-Nitrofuran-2-yl)méthylène diacétate, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate |
| CAS | 92-55-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C9 H9 N O7 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Nifuroxazide Imp. C (EP), Nitrofural Imp. B (EP), Nitrofurfural Diacetate, (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nifuroxazide Impurity C, Nitrofural Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Afficher plus |