Learn More
Acide 5-nitroisophtalique, Mikromol™
Description
Acide 5-nitroisophtalique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Nitro-isophthalic acid |
| CAS | 618-88-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-Nitro-isophthalic acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H5 N O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 5-Nitroisophtalic Acid, Glycopyrrolate Related Compound A (USP), 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-Nitro-isophthalic acid, Glycopyrronium Bromide Imp. O (EP), Glycopyrrolate USP Related Compound A, Glycopyrrolate USP RC A, Glycopyrrolate Related Compound A, Glycopyrronium Bromide Impurity O, Glycopyrronium Impurity O |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 5-nitrobenzène-1,3-dicarboxylique ; |
| Afficher plus |