Learn More
5-nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine (Nitrosotriaminopyrimidine), Mikromol™
Code produit 30051757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051757 25 mg 25mg
30050989 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051757 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0269.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine (Nitrosotriaminopyrimidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrosotriaminopyrimidine
CAS 1006-23-1
Noms d’analytes ou de composants Nitrosotriaminopyrimidine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H6 N6 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Triamterene Imp. A (EP), Triamterene USP Related Compound A, Triamterene USP RC A, 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Nitrosotriaminopyrimidine, Triamterene Related Compound A, Triamterene Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1
Nom IUPAC 5-nitrosopimidine-2,4,6-triamine
Poids moléculaire (g/mol) 154.13
Quantité 25 mg
Poids de la formule 154,0603 g/mol