Learn More
Acide 5-oxo-1-(2-thienylméthyl)pyrrolidine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10374382
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10374382
Marque: Thermo Scientific Maybridge DFP00358DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 175136-92-2
Formule moléculaire C10H11NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 225.262
Numéro MDL MFCD00084927
Clé InChI HNEDKCTVOYJYQI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 614397
Nom IUPAC acide 5-oxo-1-(thiophène-2-ylméthyle)pyrrolidine-3-carboxylique
SMILES C1C(CN(C1=O)CC2=CC=CS2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Oxo-1-(2-thienylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 5-oxo-1-2-thienylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 4-carboxy-1-then-2-yl pyrrolidin-2-one, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-thien-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, maybridge1_003341, 3-pyrrolidinecarboxylicacid,5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid #, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl-pyrrolidine-3-ca rboxylic acid
Poids de la formule 225.27
Pourcentage de pureté 97%