Learn More
5-phényl-1-pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388595
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11388595
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12070.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10521-91-2 | C11H16O | 164.248 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10521-91-2
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.248
Numéro MDL MFCD00002979
Clé InChI DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenyl-1-pentanol, benzenepentanol, 5-phenylpentanol, phenylamyl alcohol, phenylpentanol, 1-pentanol, 5-phenyl, pentanol, 5-phenyl, phenylpentanol van, unii-63ax6o7zxd, 5-phenyl-pentanol
CID PubChem 61523
Nom IUPAC 5-phénylpentan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-1-pentanol
Densité 0.975
Point d’ébullition 113°C to 114°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.516
Quantité 1 g
Beilstein 1935233
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 97%