Learn More
5-Phényl-2,4-oxazolidinedione, Mikromol™
Description
5-phényl-2,4-oxazolidinedione
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Phenyloxazolidine-2,4-dione |
| CAS | 5841-63-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-Phenyloxazolidine-2,4-dione |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C9 H7 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 5-Phenyl-2,4-oxazolidinedione, 2-Oxo-5-phenyl-4-oxazolidinone, 5-Phenyl-2,4-dioxooxazolidine, 5-Phenyloxazolidinedione, NSC 27303 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7NO3/c11-8-7(13-9(12)10-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11,12) |
| SMILES | O=C1NC(=O)C(O1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 5-phényl-1,3-oxazolidine-2,4-dione |
| Afficher plus |