Learn More
Acide 5-phénylnicotinique, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10503032 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10503032
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC24201CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 10177-12-5
Formule moléculaire C12H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.21
Numéro MDL MFCD03086176
Clé InChI VKFXHYRIHRTEIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-phenyl-5-pyridinecarboxylic acid, 5-phenylnicotinicacid, akos bar-0484, acmc-1bstf, 3-carboxy-5-phenylpyridine, 5-phenylnicotinic acid, 95+%, 3-pyridinecarboxylicacid,5-phenyl
CID PubChem 346160
Nom IUPAC acide 5-phénylpyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenylnicotinic acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.21
Pourcentage de pureté 95%