Learn More
5-phényloxazole, Thermo Scientific™
Code produit. p-7227404 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 17740629
Marque: Thermo Scientific Acros 264220010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Vecteur alpha PHENYLOXAZOLE
Nom chimique ou matériau 5-Phenyloxazole
CAS 1006-68-4
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Conforms
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9 H7 N O
Numéro MDL 00067074
Quantité 1 g
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Forme physique Crystals or Low Melting Solid