Learn More
5α-Pregnane-3β,6α-diol-20-one, MedChemExpress
Code produit. 16497017
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16497017
Marque: Medchem Express HY109564
MedChemExpress 5α-Pregnane-3β,6α-diol-20-one is a mitogenic metabolite of progesterone, and it can be produced in starved androgen-responsive prostate cancer cells.
5α-Pregnane-3β,6α-diol-20-one is a mitogenic metabolite of progesterone, and it can be produced in starved androgen-responsive prostate cancer cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5α-Pregnane-3β,6α-diol-20-one
CAS 21853-11-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H34O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (298.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@]3([H])[C@](C[C@H](O)[C@@]1([H])C[C@@H](O)CC2)([H])[C@@]4([H])[C@@](C)([C@@H](C(C)=O)CC4)CC3
Poids moléculaire (g/mol) 334.49
Poids de la formule 334.49
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.