Learn More
5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, Mikromol™
Code produit 17922396
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17922396 100 mg 100mg
17983446 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17922396 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0382.01
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine
CAS 80983-36-4
Noms d’analytes ou de composants 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H13 N3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. A (EP), Ph Eur Albendazole Impurity A, SKF-78155, Albendazole Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C10H13N3S/c1-2-5-14-7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
SMILES CCCSc1ccc2[nH]c(N)nc2c1
Nom IUPAC 5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 207.3
Quantité 100 mg
Poids de la formule 207.083 g/mol