Learn More
5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, Mikromol™
Description
5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine |
| CAS | 80983-36-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H13 N3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. A (EP), Ph Eur Albendazole Impurity A, SKF-78155, Albendazole Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13N3S/c1-2-5-14-7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13) |
| SMILES | CCCSc1ccc2[nH]c(N)nc2c1 |
| Nom IUPAC | 5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-amine |
| Afficher plus |