Learn More
Bromure de 5-pyrimidinylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Code produit. 15465315
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacons Chemseal™
Conditionnement:
50mL
Code produit. 15465315
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H58089.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’abri de l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les chlorures acides. Protéger de l’humidité et de l’eau. Ne pas utiliser d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Pyrimidinylzinc bromide
CAS 1227941-02-7
Couleur Noir à jaune
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule moléculaire C4H3BrN2Zn
Numéro MDL MFCD11915900
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme 5-pyrimidylzinc bromide, 5-pyrimidinylzinc bromide, 0.5m in thf, pyrimidin-5-ylzinc bromide, 0.50 m in thf, 5-pyrimidylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-pyrimidylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 5-pyrimidinylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI QWKPLWAOLNGTMA-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=[C-]C=NC=N1.[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);5H-pyrimidin-5 -ide
Poids moléculaire (g/mol) 224.366
CID PubChem 49761916
Poids de la formule 224.37
Forme physique Liquide