Learn More
5-Pyrrolidin--yl--thiadiazol--amine,1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, Thermo Scientific™
Code produit. 10577780
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10577780 1 g Flacon en verre ambré 1g
1 options
Code produit. 10577780
Marque: Thermo Scientific Maybridge MAY00308DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-pyrrolidin-1-yl-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine
CAS 71125-45-6
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H10N4S
Quantité 1 g
Synonyme 5-pyrrolidine-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, tos-bb-1082, 2-amino-5-pyrrolidino-1,3,4-thiadiazole, 5-pyrrolidinyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-1-pyrrolidinyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-1-pyrrolidinyl, 5-pyrrolidin-1-yl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine
Clé InChI UWZJRWBCNZFSMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(C1)C2=NN=C(S2)N
Nom IUPAC 5-pyrrolidine-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 170.234
CID PubChem 1500014
Poids de la formule 170.23
Pourcentage de pureté 90%