Learn More
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021218
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11485533
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13461.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
L’acide 5-sulfosalicylique dihydraté peut être utilisé pour la quantification de la doxorubicine dérivée de la doxorubicine liposomale (Doxil) pegylée et de son principal métabolite dans le plasma humain par HPLC. Il peut être utilisé dans la préparation du trihydrate de poly[[tris(di-2-pyridylamine)tris([?]-5-sulfonatosalicylato)tricopper(II)]. Il est également utilisé comme synthèse intermédiaire de médicaments en vrac, surfactant et additif pour la graisse lubrifiante.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-sulfosalicylique dihydraté peut être utilisé pour la quantification de la doxorubicine dérivée de la doxorubicine liposomale (Doxil) pegylée et de son principal métabolite dans le plasma humain par HPLC. Il peut être utilisé dans la préparation du trihydrate de poly[[tris(di-2-pyridylamine)tris([μ]-5-sulfonatosalicylato)tricopper(II)]. Il est également utilisé comme synthèse intermédiaire de médicaments en vrac, surfactant et additif pour la graisse lubrifiante.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5965-83-3
Formule moléculaire C9H14O6S
Poids moléculaire (g/mol) 250.27
Numéro MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Clé InChI NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
CID PubChem 2723734
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate
Point de fusion 103°C to 112°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 250 g
Numéro UN UN2585
Beilstein 650741
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8964
Informations sur la solubilité Soluble in water
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-5-sulfobenzoïque ; dihydraté
Poids de la formule 254.22 (218.19 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.