Learn More
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7058734
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11354818
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043144.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif pour une précipitation de protéines
Reagent for precipitation of proteins5-Sulfosalicylic acid dihydrate is used as a metal scavenger and it forms proton-transfer dye complexes with diazo compounds such as 4-(phenyldiazenyl)aniline. It is employed as a preparative measure for removing proteins prior to chromatographic analysis. It plays a vital role in reducing and fixation of proteins in agarose and polyacrylamide gels. It acts as a surfactant and lubricating grease additive. It is also used in urine tests to determine urine protein content. Further, it acts as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients like doxycycline and methacycline. In addition to this, it is used as a spray reagent for the detection of amino acids on thin layer chromatography (TLC) plates and as a doping agent for polyaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5965-83-3
Formule moléculaire C9H14O6S
Poids moléculaire (g/mol) 250.27
Numéro MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Clé InChI NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
CID PubChem 2723734
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-5-sulfobenzoïque ; dihydraté
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Sulfosalicylic Acid, Dihydrate
Point de fusion 103°C to 112°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2585
Beilstein 650741
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8964
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ether and polar solvents.
Poids de la formule 254.22 (218.19 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 5-Sulfosalicylic acid dihydrate