Learn More
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-193949 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
Code produit. 10687761
Marque: Thermo Scientific Acros 424511000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5965-83-3, 97-05-2
Formule moléculaire C9H14O6S
Poids moléculaire (g/mol) 250.27
Numéro MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Clé InChI NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
CID PubChem 2723734
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-5-sulfobenzoïque ; dihydraté
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Point de fusion 106.0°C to 110.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Merck Index 15, 9094
Informations sur la solubilité Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 254.22
Pourcentage de pureté 99 to 101%
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.02% max
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.