Learn More
Acide 5-sulfamoylsalicylique, Mikromol™
Code produit 30052233
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052233 100 mg 100mg
30051843 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052233 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0051.08
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 5-sulfamoylsalicylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Sulphamoylsalicylic Acid
CAS 5378-41-6
Noms d’analytes ou de composants 5-Sulphamoylsalicylic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H7 N O5 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 5-Sulphamoylsalicylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO5S/c8-14(12,13)4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)(H2,8,12,13)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-5-sulfmoylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 217.2
Quantité 100 mg
Poids de la formule 217.0045 g/mol