Learn More
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté, Mikromol™
Code produit 17933996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17933996 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17933996 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0051.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dihydrate d'acide 5-sulfosalicylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
CAS 5965-83-3
Noms d’analytes ou de composants 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 O6 S . 2 H2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
SMILES O.O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-5-sulfobenzoïque ; dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 254.21
Quantité 25 mg
Poids de la formule 254,0096 g/mol