Learn More
Invitrogen™ 5-TAMRA (5-Carboxytetramethylrhodamine), single isomer
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
La tétraméthylrhodamine (TMR, TRITC) est un fluorophore largement utilisé pour préparer des bioconjugués, en particulier des anticorps fluorescents et des dérivés d’avidine utilisés en immunochimie. Sous le nom TAMRA, l’acide carboxylique de la 5-TAMRA a également acquis une place importante en tant que colorant pour le marquage des oligonucléotides et les applications de séquençage automatisé de l’ADN.
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 mg |
| Type de produit | 5-TAMRA |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Réactivité chimique | Amine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Groupement de réactifs | Acide carboxylique |
| Marqueur ou colorant | Isomères TAMRA™, TMR (tétraméthylrhodamine) |
| Type d’étiquette | Colorants classiques |