Learn More
MedChemExpress 5-TAMRA-SE
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
5mg
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mg |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 527.52 g/mol |
| Solubilité | DMF : 10 mg/mL (18.96 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 5 mg/mL (9.48 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Cible | HBV |
| CAS | 150810-68-7 |
| Synonyme | 5-TAMRA-NHS ester ∣ 5-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.