Learn More
5-(Trifluorométhoxy)isatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11457176
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11457176
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25494.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 169037-23-4 | C9H4F3NO3 | 231.13 g/mol
5-(Trifluoromethoxy)isatin is used as a reactant for preparation of oxindole derivatives as TAk1 kinase inhibitors and of isatin thiosemicarbazones via condensation with thiosemicarbazones as herpes simplex virus (HSV) inhibitors. It is also used as a reactant for synthesis of 3-substituted 2-indolinone RET kinase inhibitors and for preparation of indolone acetamides as antiseizure agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-(trifluorométhoxy)isatine est utilisé comme réactif pour la préparation de dérivés oxindole sous forme d’inhibiteurs de la kinase Tak1 et de thiosémicarbazones d’isatine par condensation avec les thiosémicarbazones sous forme d’inhibiteurs du virus herpès simplex (HSV). Il est également utilisé comme réactif pour la synthèse d’inhibiteurs de la kinase 2-indolinone RET 3-substituée et pour la préparation d’acétamides d’indolone en tant qu’agents antigrippaux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 169037-23-4
Formule moléculaire C9H4F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.13
Numéro MDL MFCD00192524
Clé InChI XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
CID PubChem 2732752
Nom IUPAC 5-(trifluorométhoxy)-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-(Trifluoromethoxy)isatin
Point de fusion 170°C to 172°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 231.13
Pourcentage de pureté 98%