Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 50 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 30533294
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchons de type capsule
Bouchons plats
Type capsule
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
25 tubes/portoir en PP réutilisable, 12 portoirs/boîte
25 tubes/portoir en plastique
500 tubes et bouchons dans des sachets séparés
500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
Conditionnement:
25 pièces
300 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 30533294
Marque: Labcon™ 31873450069
Edge
Avec graduations latérales noires et zone d’écriture blanche
  • Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Les tubes sont autoclavables
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur de bouchon Purple
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 50 ml
Jetable Oui
Matériau Résine de polypropylène de classe USP VI
À utiliser avec Centrifuges, Rotators, Shakers
Nb par paquet 50/paquet
Conditionnement 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
Quantité 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
Stérilité Stérile
Gamme de produits PerformR
Exempt de RNase Yes
Exempt de DNase Yes
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrical
Longueur (métrique) 115 mm
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines
ACT Label Oui
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchons de type capsule
Closure Included Yes
Writing Area Oui
Hauteur (métrique) 115 mm
Diamètre (métrique) 29 mm
Graduated Yes
Graduations 5 à 45 ml par incréments de 2,5 ml
Type de produit Tube conique
FCR max. 12,500 x g