Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 50 ml
Avec graduations latérales noires et zone d’écriture blanche
12.50€ - 313.00€
Spécification
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
---|---|
Capacité (métrique) | 50 mL |
Jetable | Oui |
Gamme de produits | PerformR™ |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Stérilité | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Stérilité | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16624022
|
Labcon™
3094-340-006-9 |
Bouchons de type capsule | Non stérile | Autoportants avec bouchons de style bombé | 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. |
193.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16634022
|
Labcon™
3094-345-006-9 |
Bouchons de type capsule | Stérile | Autoportants avec bouchons de style bombé | 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. |
225.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16644022
|
Labcon™
3094-870-006-9 |
Bouchons de type capsule | Non stérile | Autoportants avec bouchons de style bombé | 500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé |
138.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16654022
|
Labcon™
3095-345-006-9 |
Bouchons plats | Stérile | Tube autonome | 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. |
313.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16664022
|
Labcon™
3095-870-006-9 |
Bouchons plats | Non stérile | Tube autonome | 500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé |
184.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16674052
|
Labcon™
3186-345-006-9 |
Bouchons plats | Stérile | Tube conique | 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. |
176.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16684052
|
Labcon™
3187-345-006-9 |
Bouchons de type capsule | Stérile | Tube conique | 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. |
163.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16684062
|
Labcon™
3196-335-016-9 |
Bouchons plats | Stérile | Tube conique | 25 tubes/portoir en PP réutilisable, 12 portoirs/boîte |
200.00€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16694062
|
Labcon™
3196-870-006-9 |
Bouchons plats | Non stérile | Tube conique | 500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte |
116.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17466123
|
Labcon™
3095-340-006-9 |
Bouchon à vis plat fixé | Non stérile | Tube autonome | 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. |
141.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17537906
|
Labcon™
3197-335-016-9 |
Type capsule | Stérile | Conical Tube | 25 tubes/portoir en plastique |
12.50€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17547906
|
Labcon™
3197-870-006-9 |
Type capsule | Non stérile | Conical Tube | 500 tubes et bouchons dans des sachets séparés |
148.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Tube à centrifuger conique
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
- Les tubes sont autoclavables
- Capacité : 50 ml
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Polyéthylène | |
Oui | |
Autoclavables | |
Oui | |
29 mm |
50 mL | |
PerformR™ | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
115 mm |